Learn More
Invitrogen™ La solution de stockage d’ARN
Caractéristiques permettant de minutimiser l’hydrolyse de base de l’ARN
Marque: Invitrogen™ AM7001
66.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La solution de conservation d’ARN Invitrogen™ est un tampon qui offre une plus grande stabilité d’ARN que le tampon EDTA ou TE standard de 0,1 mM. Ce tampon de 1 mM de citrate de sodium, pH 6,4 ± 0,2, est fourni dans un flacon contenant 50 ml. La dernière étape de chaque protocole d’isolement d’ARN consiste à remettre en suspension le culot d’ARN purifié. Après avoir minutieusement isolé l’ARN, il est essentiel que le culot soit suspendu et stocké dans une solution sûre et exempte de Rnase. La solution de conservation d’ARN possède deux caractéristiques qui minimisent l’hydrolyse de base de l’ARN : un pH faible et le citrate de sodium, un chélateur efficace. La solution de conservation d’ARN est compatible avec toutes les applications d’ARN courantes telles que la transcription inverse, la transcription in vitro, l’analyse Northern et les dosages de protection des nucléases. La solution de conservation d’ARN est préparée à partir des réactifs les plus purs disponibles, dans des conditions scrupuleusement surveillées, dans une usine de production de pointe. Elle est ensuite soumise à des procédures rigoureuses de contrôle qualité afin d’en garantir la pureté et les résultats escomptés.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à -20°C. Expédié à température ambiante. |
|
Ambion™ | |
50 ml | |
Liquide |
Tube | |
Réactif pour conservation de l’ARN | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.