Learn More
Invitrogen™ TE, pH de 7,0, sans RNase
Solution ultra-pure sans nucléase pour échantillons d’ARN
82.25€ - 83.25€
Spécification
pH pH 7,0
Forme physique Liquide
Gamme de produits Ambion™
Conditionnement Flacon
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10546935
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM9860
10 x 1 ml
83.25€
10mL
10490975
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM9861
50 mL
82.25€
50mL
Description
Description
Le tampon TE Invitrogen™ est une solution de conservation couramment recommandée pour les échantillons d’ARN. 10 mM de Tris-HCl et 1 mM d’EDTA, pH 7,0, se trouvent dans de l’eau ultra-pure sans nucléase. La dernière étape de chaque protocole d’isolement d’ARN consiste à remettre en suspension le culot d’ARN purifié. Après avoir minutieusement isolé l’ARN, il est essentiel que le culot soit suspendu et stocké dans une solution sûre et exempte de Rnase. Le tampon TE est préparé à partir des réactifs les plus purs disponibles, dans des conditions scrupuleusement surveillées, dans une usine de production de pointe. Il est ensuite soumis à des procédures rigoureuses de contrôle qualité afin d’en garantir la pureté et les résultats escomptés.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
pH 7,0
Liquide
Ambion™
Flacon
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante.