Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ PreAmp Cells-to-CT™ Kit
Effectuez une analyse de l’expression génétique directement à partir d’un nombre limité ou restreint de cellules cultivées sans purification d’ARN
Marque: Invitrogen™ 4387299
2796.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 40 réactions de préparation d’échantillons, 40 réactions DNase, 40 réactions de transcription inverse et 100 réactions PCR de 20 μl pour 40 réactions.
Description
- Solution complète validée : Flux de travail optimisé qui comprend les réactifs de lyse cellulaire, la DNase, les réactifs RT, les réactifs PreAmp et le Master Mix d’expression génétique TAqMan.
- Rapide, simple et pratique : Préparez les échantillons en 7 minutes ; éliminez l’étape fastidieuse d’isolement de l’ARN
- Étendre les échantillons limités : Augmentez le potentiel de la PCR en temps réel jusqu’à 64 fois ; étudiez jusqu’à 100 gènes à la fois
- Résultats précis : Amplification uniforme sans introduction de biais
- Excellente performance : Détection linéaire de 10 à 100 000 cellules ; résultats équivalents à l’ARN purifié
- Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
Analyse d’expression génétique et génotypage, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique en temps réel par PCR, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
40 réactions de préparation d’échantillons, 40 réactions DNase, 40 réactions de transcription inverse et 100 réactions PCR (20 μl chacune) |
|
Kit | |
RT-qPCR en 2 étape | |
Étalon | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux | |
Ambion™, Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
UP (Ultra Pure) | |
M-MLV | |
40 réactions | |
40 réactions |
Amorce-sonde | |
Faible | |
ADN polymérase | |
Système 7000, système 7300, système 7500, système 7900HT, système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, systèmes QuantStudio 6 et 7 Pro, système QuantStudio 7 Flex, systèmes QuantStudio 3 et 5, système QuantStudio 12k Flex, système QuantStudio 6 Flex | |
ROX (pré-mélangé) | |
Kit Preamp Cells-to-C | |
40 reactions | |
Glace carbonique | |
Préamplification | |
Culture |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.