Learn More
Invitrogen™ T Cell Leukemia (Jurkat) Total RNA
Haute qualité, traité par DNase.
Marque: Invitrogen™ AM7858
404.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
L’ARN de la plus haute qualité disponible chez Invitrogen, il est traité par DNase et soumis à des normes de contrôle qualité inégalées. Un tube contenant 100 μg, à une concentration de 1 mg / ml, est fourni. L’ARNm intact, la contamination génomique de l’ADN, la présence/absence d’inhibiteurs enzymatiques et la contamination de l’ARN ribosomal dans les préparations de poly(A) sont autant d’aspects importants utilisés pour juger de la qualité des ARN FirstChoice™. Les échantillons sont traités à l’aide de réactifs d’isolement d’ARN Invitrogen pour produire de l’ARN intact et très pur. Un traitement strict de la DNase est effectué pour s’assurer que l’ARN est prêt à être utilisé dans toute application en aval, y compris la PCR en temps réel. Étant donné qu’il est impossible d’éliminer toutes les molécules d’ADN d’un échantillon d’ARN, chaque préparation est testée pour s’assurer que toute contamination résiduelle de l’ADN est négligeable. L’intégrité de l’ARN est vérifiée par électrophorèse capillaire à l’aide du bioanalyseur Agilent™ 2100.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Jurkat | |
Conserver à ou en dessous de -70°C. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. Les aliquotes du produit peuvent être conservés à court terme à -20°C. NE PAS STOCKER DANS UN CONGÉLATEUR À DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE. | |
ARN total | |
100 μg | |
Lignée cellulaire |
1 mg/ml | |
Humaine | |
Ambion™ | |
Traitement par DNase | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.