Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
165.00€ - 232.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
---|---|
Concentration | 0,1 |
Type d’emballage | Flacon |
Type de produit | SDS |
Gamme de produits | Ambion™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10525975
|
Invitrogen™
AM9822 |
500 mL |
165.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10712687
|
Invitrogen™
AM9823 |
1 L |
232.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
De qualité biologie moléculaire, la solution SDS à 10 % Invitrogen™ est fournie en une bouteille. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. La SDS est utilisée comme composante des tampons d’hybridation et de lavage pour les transferts de Northern et de Southern. Elle a beaucoup d’autres utilisations au sein d’un laboratoire.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Flacon | |
Ambion™ | |
Liquide |
0,1 | |
SDS | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.