Learn More
Invitrogen™ RNase T1 (1 U/μL)
Optimisées pour les chercheurs qui effectuent des expériences sur la structure de l’ARN, le séquençage de l’ARN, l’empreinte protéique et les expériences de limites. La RNase T1 Invitrogen™ Ambion™ (1 U / μl) inclut la RNase T1, le tampon de structure d’ARN 10X, le tampon d’hydrolyse alcaline 1X, l’ARN de levure, le tampon de précipitation / d’inactivation et le tampon de chargement de gel II.
Marque: Invitrogen™ AM2283
160.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: RNase T1, tampon de structure d’ARN 10X, tampon d’hydrolyse alcaline 1X, ARN de levure, tampon de précipitation / d’inactivation et tampon de chargement de gel II
Description
La RNase T1 Invitrogen™, de qualité ARN, clive 3′ de résidus G simple brin et est testée pour la pureté afin de s’assurer qu’aucune activité de ribonucléase contaminante n’est présente et pourrait se cliver à des sites imprévus. Fourni dans un tube de 200 µl (1 U / µl). La RNase T1 peut être utilisée pour effectuer des expériences de délimitation afin de définir la séquence d’ARN minimale requise pour les activités sélectionnables telles que la catalyse ou la liaison protéique. En plus des applications d’analyse structurelle de l’ARN, les ribonucléases de qualité ARN peuvent être utilisées pour cartographier les sites de liaison protéique sur les ARN en comparant les modèles de clivage en présence et en l’absence de protéine de liaison à l’ARN.
- 100 unités représentent la quantité d’enzymes qui produit une augmentation de l’absorption à 260 nm de 0,01428 unités par minute à température ambiante à l’aide de 60 μg / ml d’ARN total de levure comme substrat.
- L’ARNase A (n° cat. AM2274) clive 3′ des résidus C et U simple brin. Les combinaisons des ribonucléases spécifiques à simple brin ou double brin peuvent fournir une analyse rapide de la structure physique d’un ARN intéressant.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
1 U/μl | |
Tube | |
10 X | |
200 | |
Kit de PCR RNase T1 | |
Glace carbonique | |
Solution |
RNase T1, tampon de structure d’ARN 10X, tampon d’hydrolyse alcaline 1X, ARN de levure, tampon de précipitation/d’inactivation et tampon de chargement de gel II Conserver tous les composants à ‑20°C. |
|
ARNase | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
Ambion™ | |
200 μl | |
ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.