Learn More
Invitrogen™ Recharge de lingettes de décontamination aux RNases RNaseZap™
Élimination totale de la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
149.00€ - 345.00€
Spécification
Format | Lingettes |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Type de réactif | Réactif de contrôle RNase |
Gamme de produits | Ambion™, ElectroZap™ |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092824
|
Invitrogen™
AM9786 |
Distributeur pop-up, 100 lingettes | 100 feuilles |
149.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10504625
|
Invitrogen™
AM9788 |
Recharge, 3 x 100 lingettes en rouleaux | 300 feuilles |
345.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les lingettes Invitrogen™ RNaseZap™ contiennent du RNaseZap™ dans un format d’essuie-tout pratique. Il vous suffit d’essuyer les RNases des surfaces et de rincer avec de l’eau exempte de RNase. Fournies sous forme de 100 feuilles pop-up dans un seul conteneur.- Format essuie-tout pratique
- Élimine complètement toute contamination aux RNases des surfaces en verre et en métal. Idéales pour le nettoyage des surfaces de travail, des pipettes et de l’équipement, qui doivent être exempts de RNase
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Lingettes | |
Température ambiante | |
Ambion™, ElectroZap™ |
Conserver à température ambiante. |
|
Réactif de contrôle RNase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.