Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
La protéinase K du champignon Engyodontium album est une protéase à sérine non spécifique, utile dans la digestion générale des protéines.
240.00€ - 898.00€
Spécification
Espèces hôtes | T. album |
---|---|
Conditionnement | Flacon |
Contenu et stockage | Conserver la poudre sèche dans un dessiccant à –20°C. |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Type de produit | Protéinase K |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10340065
|
Invitrogen™
AM2542 |
100 mg |
240.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10492645
|
Invitrogen™
AM2544 |
500 mg |
898.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La protéinase K demeure active :
- Sur une vaste gamme de pH (activité optimale entre 6,5 et 9,5)
- Dans des conditions dénaturantes (par ex., en présence de SDS ou d’urée)
- En présence de chélateurs de métaux (par ex., EDTA)
- À des températures comparativement élevées (la température optimale de digestion est de 65°C).
Applications
- Élimination des nucléases endogènes durant la préparation d’ADN et d’ARN
- Préparation de coupes de tissu pour l’hybridation in situ
Tests de performance et de qualité
- Dosages d’endodésoxyribonucléases et d’exodésoxyribonucléases
- Forme liquide analysée pour confirmer l’absence d’activité RNase
Définition de l’unité
- Une unité mAnson est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmole d’amino-acides positifs au Folin en une minute à 37°C, en utilisant de l’hémoglobine comme substrat
Conditions de stockage
- Conserver la poudre sèche dans un dessiccant à -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
T. album | |
Conserver la poudre sèche dans un dessiccant à –20°C. | |
Protéinase K |
Flacon | |
Glace carbonique | |
Ambion™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Proteinase K Powder
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Proteinase