Learn More
Invitrogen™ Kit de transcription MEGAscript™ T7
Technologie à très haut rendement pour la transcription in vitro
Marque:  Invitrogen™ AM1333M
Code produit. 10704037
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Mélange enzymatique 7T, tampon de réaction 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, solution pTRI-XeF, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement de gel II, eau exempte de nucléase
Description
Description
Les rendements élevés sont réalisables en modifiant les conditions typiques de réaction de transcription afin que les concentrations très élevées de nucléotide puissent être utilisées efficacement. Le mélange enzymatique T7 et le tampon de réaction 10X sont étalonnés spécifiquement pour chaque lot et polymérase d’ARN.
Utilisation du kit MEGAscript T7 :
Le kit MEGAscript T7 contient les composants de la réaction de transcription in vitro et un modèle de contrôle. Son rendement atteindra un total de 3 à 5 mg d’ARN (environ 100 μg d’ARN ou plus par réaction) à partir du modèle de contrôle fourni avec le kit. Ceci correspond à 400 à 650 moles d’ARN pour chaque mole de modèle. En règle générale, les modèles plus petits produisent une masse inférieure et un rendement molaire supérieur du produit. Les conditions inédites de réaction de transcription et une technologie brevetée à haut rendement permettent la synthèse de 10 à 50 fois le montant d’ARN produit par les réactions classiques de transcription.
Applications :Le kit MEGAscript T7 est conçu pour la synthèse de grandes quantités d’ARN sans nom ou à faible activité spécifique à diverses fins, dont la traduction in vitro, les études antisens/microinjection et l’isolement des protéines de liaison d’ARN. Dans les réactions de transcription à large échelle, la concentration des quatre nucléotides est élevée, nettement supérieure au Km pour l’enzyme. En règle générale, le kit MEGAscript T7 produit 10 fois plus d’ARN que les réactions classiques de transcription in vitro. Ce kit n’est pas recommandé pour la synthèse des sondes à haute activité spécifique.
Produits accessoires :
Les kits d’amplification MessageAmp™ ARNa sont alimentés par la technologie MEGAscript et développés spécialement pour l’amplification d’ARNc avant l’analyse de réseau. Pour purifier les produits de la transcription in vitro des nucléotides libres, des composants de tampon et des enzymes, utilisez le kit MEGAclear™ (n° fabr. AM1908) et le kit MEGAclear-96 (fabr. Réf. AM1909).
Rendement de l’ARN :
100 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gene Expression Analysis and Genotyping, in vitro Transcription
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, Gel Loading Buffer II, and Nuclease-free Water
25
Kit with manual