Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Lysis/Binding Solution Concentrate
Composant du kit d’isolement MagMAX
Marque: Invitrogen™ AM8500
188.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le concentrat de solution de liaison / lyse Invitrogen MagMAX est un composant de tous les kits d’isolement MagMAX qui peut être acheté séparément. Conditionnement dans un flacon de 100 ml.
Santé animale, préparation d’échantillons de santé animale, purification automatisée de l’acide nucléique, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total extrait de cellules et tissus animaux, ARN total extrait de cellules végétales
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tampon de lyse, tampon de liaison | |
Ambion™, MagMAX™ | |
Température ambiante |
Conserver le concentrat de solution de liaison ⁄ lyse MagMAX™ à température ambiante. | |
100 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.