Learn More
Invitrogen™ Acrylamide linéaire (5 mg/ml) (tube de 1 ml)
Utile pour séparer les produits de réaction des nucléotides non incorporés et de la plupart des amorces d’oligonucléotides.
Marque: Invitrogen™ AM9520
207.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
L’acrylamide linéaire Invitrogen (5 mg / ml) est à utiliser comme coprécipitant des acides nucléiques et est idéal pour les réactions de PCR et de RT-PCR car des petites quantités d’acides nucléiques contaminants et présents dans d’autres porteurs pourraient être amplifiées.
- Idéal pour la RT-PCR
- Augmentation de la masse du pellet
- Permet le rétablissement quantitatif de faibles concentrations (ng/ml) d’acide nucléique
- Empêche la perte de culots dans les dosages de protection du nucléase
Qu’est-ce qu’un coprécipitant ?
Les coprécipitants sont des substances inertes utilisées pour faciliter la récupération des acides nucléiques pendant les précipitations alcooliques. Utilisés pour précipiter de grandes quantités d’acides nucléiques, ils sont également essentiels pour le rétablissement quantitatif de petites quantités d’acides nucléiques dans des solutions diluées. Le recours à ces molécules est souvent souhaitable, ne serait-ce que pour visualiser le précipité granulé après centrifugation. L’acrylamide linéaire offre des avantages par rapport à d’autres coprécipitants, car il est synthétisé chimiquement et n’est pas traité avec des réactifs (par ex., des protéases) dérivés de sources biologiques. Par conséquent, il n’est pas contaminé par des biomatériaux, ce qui le rend idéal pour une utilisation en amont d’une RT-PCR. Capable de précipiter des fragments d’ADN de l’ordre du picogramme et contenant plus de 20 paires de bases alors qu’il ne parvient pas à précipiter les fragments plus courts et les nucléotides libres. L’acrylamide linéaire est utile pour séparer les produits de réaction des nucléotides non incorporés et de la plupart des amorces d’oligonucléotides. Il doit être utilisé à une concentration de travail finale comprise entre 10 et 20 μg / ml. L’acrylamide linéaire ne gêne pas la lecture de A260 / 280. Fourni dans des tubes de 5 x 1 ml.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules animales et tissus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Acrylamide | |
5 mg / ml | |
Ambion™ | |
1 mL | |
Liquide |
Conserver à –20°C. | |
Extraction de l’ARN | |
De qualité biologie moléculaire | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.