Learn More
Invitrogen™ Phénol acide:chloroforme, pH 4.5 (avec IAA, 125:24:1)
Aide à l’élimination de l’ADN (se répartit dans la phase organique), aide à stabiliser l’interface et empêche la formation de mousse lors du mélange dans les procédures d’extraction de l’ARN.
Marque: Invitrogen™ AM9720
113.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Participe à l’élimination de l’ADN (il se divise dans la phase organique), contribue à stabiliser l’interface et empêche la formation de mousse lors du mélange dans les procédures d’extraction de l’ARN
- La préparation du phénol pour utilisation dans les applications de biologie moléculaire est une procédure chronophage et souvent dangereuse en raison de sa nature toxique et corrosive
- Les phénols saturés, prémélangés d’Ambion™, dont la qualité a été contrôlée, sont prêts à l’emploi, ce qui élimine les problèmes de manipulation
- Offre une alternative pratique, sûre et facile à la préparation de solutions à partir de phénol cristallin
- Prémélangé et fourni à un ph de 4,5 ± 0,2
- Conserver à 4°C ou -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Phénols | |
Flacon | |
Ambion™ | |
100 mL | |
Liquide |
Conserver à 4°C ou -20°C. | |
pH 4,5 | |
De qualité biologie moléculaire | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 100 ML
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Phenol, Chloroform
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.