Learn More
Invitrogen™ Ambion™ 0.5-10kb RNA Ladder
Suitable for sizing single-stranded RNA ranging from 0.5kb to 10kb in glyoxal or formaldehyde agarose gels
Marque: Invitrogen™ 15623200
Includes: 0.5-10kb RNA RNA Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM HEPES (pH 7.2), 2mM EDTA
Description
Marqueur de poids moléculaire pour ARN• 0.5-10 Kb RNA Ladder
• Toutes les bandes du marqueur ont une queue polyA (40 nt) pour une utilisation pratique comme contrôle pour la synthèse de cDNA.
Informations sur la commande
Shipping Condition: Dry Ice
Spécification
75 μL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.