Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile verts Kimtech™
Les gants ambidextres en nitrile verts Kimtech™ offrent une excellente protection avec une épaisseur de gants respectueuse de l’environnement de seulement 0,06 mm. Leur conception confortable, non poudrée et sans latex, protège les mains contre un certain nombre de contaminants courants.
Spécification
Certifications/Conformité | Produit EPI CE 0120 de catégorie III classé par la directive 89/686/EEC du Conseil européen, testé conformément aux normes EN420:2003, protection : EN374-1 EN374-2, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procédure B:2004, EN1149-5:2003, NQA 0,65 G1 I, ISO 9001 et ISO 13485, FDA CFR 21 partie 820 |
---|---|
Classification | EPI catégorie III |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Hand | Ambidextres |
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- La construction en nitrile donne des gants plus résistants et plus fins que les gants en latex, et offre une meilleure protection contre un large éventail de contaminants, notamment les virus, les micro-organismes et les éclaboussures chimiques.
- Les gants sont ambidextres et antistatiques pour protéger l’utilisateur et l’équipement. Leur construction fine permet de réduire l’espace de stockage, les déchets et leur impact environnemental.
- La finition texturée améliore la préhension et la sensibilité pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Produit EPI CE 0120 de catégorie III classé par la directive 89/686/EEC du Conseil européen, testé conformément aux normes EN420:2003, protection : EN374-1 EN374-2, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procédure B:2004, EN1149-5:2003, NQA 0,65 G1 I, ISO 9001 et ISO 13485, FDA CFR 21 partie 820 | |
Vert | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
Gants | |
Texturés | |
250/paquet | |
30 MPa |
EPI catégorie III | |
Oui | |
Oui | |
Sans poudre | |
Majeur : 0,09 mm ; Paume : 0,06 mm ; Manchette : 0,04 mm | |
Idéaux dans les applications de laboratoire à moindre risque | |
Perforation et abrasion, produits chimiques, virus |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile verts Kimtech™