Learn More
Amberlyst™ A26, forme OH, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656412
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39339-85-0
Numéro MDL MFCD00145579
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ A26
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 381
Quantité 1 L