Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlyst™ 15 (humide), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10543951
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9037-24-5
Formule moléculaire MFCD00145841
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00145841
Clé InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
CID PubChem 80972
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxyéthane
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ 15
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (H):> 1.70 eq/L
Capacité de rétention d’eau (H): 52.0 to 57.0%
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Couleur Brun-gris
Quantité 25 g