Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP, Thermo Scientific Chemicals
35.07€ - 368.84€
Identifiants chimiques
CAS 37380-43-1
Numéro MDL MFCD00132705
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10606062
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202241000
100 g Flacon en plastique
35.07€
100g
10216260
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202245000
500 g Flacon en plastique
107.54€
500g
11976991
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202240025
2.5 kg Flacon en plastique
368.84€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
Spécification
Identifiants chimiques
37380-43-1
MFCD00132705
Spécification
Amberlite™ XAD-7 HP
37380-43-1
MFCD00132705