Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ XAD 1180, Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9003-69-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 0.00 |
Numéro MDL | MFCD00132704 |
Clé InChI | MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb |
CID PubChem | 66666 |
SMILES | * |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10003400
|
Thermo Scientific Acros
299151000 |
100 g | Bouteille en plastique |
38.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10277600
|
Thermo Scientific Acros
299155000 |
500 g | Bouteille en plastique |
123.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9003-69-4 | |
0.00 | |
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N | |
66666 |
C10H10 | |
MFCD00132704 | |
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb | |
* |
Spécification
Amberlite™ XAD 1180 | |
9003-69-4 | |
C10H10 | |
moisture holding capacity: 61.0 to 67.0% | |
14, 382 | |
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-bis(éthényl)benzène | |
66666 |
Billes | |
Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0% | |
MFCD00132704 | |
Blanc à jaune | |
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb | |
* | |
0.00 |