Learn More
Amberlite™ IRN-78, microbilles ambrées, Thermo Scientific Chemicals
Résine échangeuse d’anions fortement basique
55.38€ - 134.67€
Identifiants chimiques
CAS | 11128-95-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Styrene-DVB |
Numéro MDL | MFCD00145822 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15437015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045591.36 |
500 g |
55.38€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15447015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045591.A3 |
2 kg |
134.67€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Amberlite™ IRN-78 is widely employed in removing radioactive anions for example 131 Iodine and 133 Iodine from waste systems. It also removes the traces of chloride contamination from reactor coolant systems and controls the boron level in the primary system. At higher pH conditions, it is used to remove anionic impurities from secondary streams in the presence of ammonia, morpholine or other amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11128-95-3 | |
Styrene-DVB | |
MFCD00145822 |
Spécification
Amberlite™ IRN-78 | |
11128-95-3 | |
MFCD00145822 | |
Insoluble in water. |
Billes | |
Styrene-DVB | |
Ambré | |
Noyau |
Sécurité et traitement
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only