Learn More
Amberlite™ IRC-748, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
45.33€ - 126.63€
Identifiants chimiques
CAS 79620-28-3
Numéro MDL MFCD00132702
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11315345
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19570.30
250 g
45.33€
250g
11325345
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19570.0B
1000 g
126.63€
1kg
Description
Description
Amberlite™ IRC-748, ion exchange resin is used as a chelating resin with high affinity for heavy metal cations compared to alkali or alkaline earth metals. It is also utilized in metal-chelation applications. Further, it is used in purification of brine in the chloralkali industry as well as the purification of process streams having trace metals. In addition to this, it is used in the electroplating industry and in the recovery of heavy metals from hydrometallurgical leach streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine échangeuse d’ions Amberlite|r IRC-748 est utilisée comme résine chélateur avec une haute affinité pour les cations de métaux lourds par rapport aux métaux alcalis ou alcalins. Elle est également utilisée dans les applications de chélation des métaux. De plus, elle est utilisée pour la purification de la saumure dans l’industrie des chloralcalis ainsi que pour la purification de flux de procédés contenant des métaux à l’état de traces. En outre, elle est utilisée dans l’industrie de l’électroplastie et dans la récupération des métaux lourds à partir de flux de lixiviation hydrométallurgique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
79620-28-3
MFCD00132702
Spécification
Amberlite™ IRC-748
79620-28-3
MFCD00132702
Insoluble in water.
ion exchange resin
Odorless
14,382
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Amberlite™ IRC-748, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals