Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
Les flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blancs sont parfaits pour le stockage d’échantillons photosensibles ou de poudres sèches.
32.55€ - 238.39€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16124357
|
Fisherbrand™
FB02911432A |
30 ml | 24 |
32.55€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16134357
|
Fisherbrand™
FB02911433A |
60 ml | 24 |
36.95€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16144357
|
Fisherbrand™
FB02911434A |
120 ml | 24 |
40.75€
24 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16184367
|
Fisherbrand™
FB02911449A |
120 ml | 180 |
238.39€
180 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16154357
|
Fisherbrand™
FB02911435A |
250 ml | 24 |
56.45€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16194367
|
Fisherbrand™
FB02911450A |
250 ml | 84 |
183.70€
84 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16164357
|
Fisherbrand™
FB02911436A |
500 ml | 12 |
42.85€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16104377
|
Fisherbrand™
FB02911451A |
500 ml | 60 |
199.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16174357
|
Fisherbrand™
FB02911437A |
950 ml | 12 |
60.70€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16114377
|
Fisherbrand™
FB02911452A |
950 ml | 36 |
140.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Disposent d’une large ouverture pour en faire le flacon à usage général idéal pour les solides
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, faisant ainsi des conditionnements ambrés des conditionnements idéals pour les solides photosensibles
- Les conditionnements ambrés sont les flacons pour vitamines classiques et sont souvent utilisés dans le conditionnement pharmaceutique
- Transfert facile du contenu
- Bonne résistance aux impacts et bonne flexibilité
- Les bouchons peuvent être refondus après leur formation
- Le revêtement est un vinyle appliqué sur papier revêtu de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Ambré | |
Blanc | |
Large | |
Pâte / vinyle |
Verre (type 3) | |
Oui | |
Flacon de conditionneur à col large | |
PP |