Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
Le remplissage des flacons sans rétention d’air s’effectue sans effort en raison de l’angle parfait de l’épaulement de ces flacons pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) qui sont proposés dans une vaste gamme de tailles et de types.
114.00€ - 284.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre (type 1) |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Épaisseur (métrique) | 3,17 mm |
Type | Flacon |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de bouchon | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de bouchon | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15599085
|
Thermo Scientific™
139-20A/EP |
Flacon VOA ambré | 20 ml | Bouchon avec septum lié | 72 |
223.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17993401
|
Thermo Scientific™
141-40AEP |
EP 40mL Vial amber 0.125 in. bonded septum certified | 40 mL | Septa Cap (Bonded) | 72 |
229.00€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15935091
|
Thermo Scientific™
339-20A |
Flacon EP ambré 20 ml 0,125 po, septum greffé non traité | 20 ml | Bouchon avec septum lié | 72 |
114.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17412733
|
Thermo Scientific™
S146-0060 |
Flacon ambré I-Chem de 60 ml avec septum non fixé de 0,125 po, non traité | 60 mL | Bouchon avec septum non lié | 72 |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12949684
|
Thermo Scientific™
S246-0040 |
Flacon VOA ambré | 40 ml | Bouchon avec septum non lié | 72 |
277.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13449018
|
Thermo Scientific™
S346-0040 |
Flacon VOA ambré | 40 ml | Bouchon avec septum non lié | 72 |
284.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les flacons VOA ambrés Thermo Scientific™ avec septa de 0,125 po sont disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement, dans les tailles 20, 40 ou 60 ml.Optimisé avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage sans piéger d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- Flacon ambré pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
- La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
- Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
- Flacons de 20 ml, 40 ml et 60 ml au choix
- Bouchon en PP blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
- Septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile. À vous de choisir.
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons fixés aux flacons
Inclus : Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi un indicateur d’effraction
- Le carton unique du terrain au laboratoire se convertit facilement en plateau de rangement de flacons pour un usage pratique en laboratoire (modèles avec septum détachés uniquement). Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger les flacons contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.
Garantie : 90 jours
Spécification
Ambré | |
Polypropylène | |
Flacon |
Verre (type 1) | |
3,17 mm | |
24 / 414 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.