Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
Utilisez cette tubulure comme isolant électrique et thermique. La tubulure en polyimide est idéale comme conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre La tubulure offre une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, aux rayonnements et à l’abrasion.
55.35€ - 75.90€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes USP classe VI et normes NEMA |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | PI |
Longueur totale (métrique) | 1.5 m |
À utiliser avec (application) | À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15169256
|
Masterflex™
95820-01 |
0,19 mm | 14.4 mm |
58.25€
5 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11719749
|
Masterflex™
95820-02 |
0,25 mm | 0,35 mm |
58.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11700049
|
Masterflex™
95820-05 |
0,63 mm | 0,68 mm | ||||||
11729749
|
Masterflex™
95820-03 |
0,25 mm | 0,39 mm |
58.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13402759
|
Masterflex™
95820-10 |
1,02 mm | 0,23 mm |
58.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735688
|
Masterflex™
95820-09 |
1,02 mm | 1,1 mm |
55.35€
5 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Alternative Produkte anzeigen
|
11775119
|
Masterflex™
95820-11 |
1,27 mm | 1,3 mm |
66.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11785119
|
Masterflex™
95820-13 |
1,8 mm | 1,9 mm |
75.90€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Ambré clair
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA
- Forte résistance diélectrique
- Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
- Plage de températures : -418 à 896°F (-250 à 480°C)
Spezifikation
Normes USP classe VI et normes NEMA | |
PI | |
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre | |
Oui | |
480°C |
Oui | |
1.5 m | |
-250°C | |
Ambré |