Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit ambré en PEHD
Protection des matières photosensibles pendant l’échantillonnage, l’expédition ou le stockage
39.30€ - 66.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | HDPE |
Certifications/Conformité | Norme de pharmacopée américaine 661 |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11937944
|
Fisherbrand™
302005-0480 |
4.2 oz, 125 ml | 24-400 |
39.30€
72 pièces |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11947944
|
Fisherbrand™
302005-0481 |
8.45 oz, 250 ml | 24-400 |
44.65€
72 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11947924
|
Fisherbrand™
302005-0482 |
17 oz, 500 ml | 28-400 |
66.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11927914
|
Fisherbrand™
302005-0483 |
32 oz, 1000 ml | 38-430 |
58.75€
24 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Protection des matières photosensibles pendant l’échantillonnage, l’expédition ou le stockage
- En PE haute densité ambré
- Disponibles en diverses capacités
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Conforme à la pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière).
Spécification
Ambré | |
Norme de pharmacopée américaine 661 | |
Bouchon à vis |
HDPE | |
PP |