Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés à prénettoyage personnalisé
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Description
- Col étroit
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
Capacité | 4.22 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (4.22 oz) |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PTFE |
Closure Included | Yes |