Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés à prénettoyage personnalisé
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Spécification
Spécification
Capacité | 16,9 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PTFE |