Learn More
Azpack™ Flacons Winchester à col étroit en verre ambré avec bouchons noirs en polycone
Fabriqués en verre sodocalcique. Les flacons Winchester à col étroit en verre ambré Azpack™ avec bouchons en polycone noirs protègent les liquides sensibles à la lumière.
51.11€ - 51.55€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12307118
|
Azpack™
12307118 |
15 ml | 20/R3 |
51.11€
40 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12377118
|
Azpack™
12377118 |
1000 ml | 31/R6 | N/A | |||||
Description
- Verre sodocalcique ambré
- Comprend un bouchon conique en polythène noir
Spécification
Ambré | |
Noir | |
Étroit | |
Urée |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Polythene Cone | |
Bouchon à vis |