Learn More
Fil d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365717
Click to view available options
Quantité:
10 m
250 m
50 m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 m
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈0.53g/m
Forme Câble