Learn More
Wheaton™ Nacelle de pesée en aluminium
Nacelle de pesée en aluminium Wheaton, jetable : Oui, pour une utilisation avec : Pour la pesée en milligrammes, hauteur : 8 mm
Marque: Wheaton™ 370792
124.78 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21704" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nacelle de pesée en aluminium Wheaton, jetable : Oui, pour une utilisation avec : Pour la pesée en milligrammes, hauteur : 8 mm
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
8 mm |
Jetable | |
Rond | |
Pour la pesée en milligrammes | |
20 mm |