Learn More
Feuille ultrafine d’aluminium, épaisseur de 0,0075 micron, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308628
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Microélectronique, contacts et revêtements
Microelectronics, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Specifications
Nom chimique ou matériau Aluminum Ultrathin foil
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 mm
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Granulométrie 0.0075 Micron thick
Forme Disque circulaire sur support en Mylar permanent