Learn More
Welch Ilmvac™ Adaptateur pour connecteur de tuyau
Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide rotatives Welch Ilmvac™.
Marque: Welch Ilmvac™ 701712
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour connecteur de tuyau en acier inoxydable
- Pour tube de 7 mm
- DN 16 KF – DN 12
Spécification
Aluminum | |
1 Each | |
DN 16/12 | |
Bride de transition |