Learn More
Oxyde de titane d’aluminium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 279.39€
Identifiants chimiques
CAS | 12004-39-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O5Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.825 |
Numéro MDL | MFCD00064749 |
Clé InChI | CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis |
CID PubChem | 16213786 |
Nom IUPAC | oxo-bis(oxoalumanyloxy)titane |
SMILES | O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014484.14 |
25 g |
104.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014484.22 |
100 g |
279.39€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12004-39-6 | |
181.825 | |
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N | |
16213786 | |
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O |
Al2O5Ti | |
MFCD00064749 | |
aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis | |
oxo-bis(oxoalumanyloxy)titane |
Spécification
Aluminum titanium oxide | |
Poudre | |
Al2O5Ti | |
aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis | |
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N | |
oxo-bis(oxoalumanyloxy)titane | |
16213786 | |
99.5% |
12004-39-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064749 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O | |
181.825 | |
181.86 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H335
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P304+P340-P312-P405-P403+P233-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Store locked up.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-456-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum titanium oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only