Learn More
Hydrate de sulfate d’aluminium, ACS, 98,0 à 102 %, Thermo Scientific Chemicals
47.44€ - 132.66€
Identifiants chimiques
CAS | 17927-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.13 |
Numéro MDL | MFCD00149136 |
Clé InChI | DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o |
CID PubChem | 3080712 |
Nom IUPAC | dialuminium ; trisulfate ; hydrate |
SMILES | [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036294.30 |
250 g |
47.44€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036294.A1 |
1 kg |
132.66€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum sulfate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17927-65-0 | |
342.13 | |
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H | |
3080712 | |
[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Al2O12S3 | |
MFCD00149136 | |
aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o | |
dialuminium ; trisulfate ; hydrate |
Spécification
Aluminum sulfate hydrate | |
3.5 | |
Al2O12S3 | |
14,366 | |
It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. | |
[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
342.13 | |
342.15 (Anhydrous) | |
ACS | |
1.61 g/mL |
17927-65-0 | |
Cristalline | |
MFCD00149136 | |
aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o | |
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H | |
dialuminium ; trisulfate ; hydrate | |
3080712 | |
98.0 to 102% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 233-135-0
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum sulfate hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only