Learn More
Hydrate de sulfate d’aluminium, + de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311749
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Aluminum sulfate hydrate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17927-65-0
Formule moléculaire Al2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 342.13
Numéro MDL MFCD00149136
Clé InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
CID PubChem 3080712
Nom IUPAC dialuminium ; trisulfate ; hydrate
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate hydrate
Note relative au nom hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage >97%
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Poids de la formule 342.15 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White crystalline
Densité 1.61
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dialuminum trisulfate hydrate 1