Learn More
Sulfate d’aluminium, anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
51.15€ - 1816.04€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-01-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.131 |
Numéro MDL | MFCD00003423 |
Clé InChI | DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 |
CID PubChem | 24850 |
ChEBI | CHEBI:74768 |
Nom IUPAC | dialuminium ; trisulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11465330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044563.06 |
5 g |
51.15€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044563.14 |
25 g |
166.83€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044563.22 |
100 g |
501.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044563.36 |
500 g |
1816.04€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum sulfate acts as a flocculating agent in the purification of drinking water, and in waste water treatment plants. It acts as a mordant in dyeing, printing, textiles and also used in paper manufacturing. It is a waterproofing agent and accelerator in concrete. Further, it is used as a foaming agent in fire fighting foam, photographic film and in photochemicals. It is also used in styptic pencils, pain relief and in dentistry for gingival retraction cords.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
10043-01-3 | |
342.131 | |
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H | |
24850 | |
dialuminium ; trisulfate |
Al2O12S3 | |
MFCD00003423 | |
aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 | |
CHEBI:74768 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Aluminum sulfate | |
Anhydrous | |
3.5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003423 | |
aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 | |
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H | |
dialuminium ; trisulfate | |
24850 | |
342.15 | |
Hygroscopic |
770°C | |
10043-01-3 | |
Poudre | |
Al2O12S3 | |
14,366 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. Insoluble in ethanol. | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] | |
342.131 | |
CHEBI:74768 | |
99.99% | |
2.71 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 233-135-0
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1700000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum sulfate, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .