Learn More
Étalon d'aluminium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HNO3, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
126.00€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Al |
Poids moléculaire (g/mol) | 26.98 |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Clé InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
Nom IUPAC | aluminium |
SMILES | [Al] |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11428619
|
SPEX Certiprep
PLAL2-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
144.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10446572
|
SPEX Certiprep
PLAL2-2T |
250 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
126.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041684
|
SPEX Certiprep
PLAL2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
167.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Al | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
5359268 | |
aluminium |
Spécification
Aluminum Standard | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Al | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
Assurance |
7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2 | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00134029 | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
HNO3 2 % |
Sécurité et traitement
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire