Learn More
Étalon d’aluminium pour ICP, 1000 μg/ml dans2 % HNO , SPEX CertiPrep™
Code produit. 10375832
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Al1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Standard
CAS 7429-90-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 500 mL
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLAL2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAL2-3Y, -3X2-5% HCl    1000μg/mL    PLAL1-2X
Solvant ou matrice 2% HCl
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire