Learn More
Étalon d’aluminium pour ICP, 10 000μ g/ml dans5 % de HCI, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10264192
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Al10 000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Standard
CAS 7429-90-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Qualité Assurance
Solvant ou matrice 5% HCl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10,000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, aluminium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire