Learn More
Lingot d’aluminium, 1,98 mm (0,078 po) de diamètre x 8,0 mm (0,315 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Matériau source d’évaporation ou de métallisation
54.80€ - 659.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Al |
Poids moléculaire (g/mol) | 26.98 |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Clé InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
CID PubChem | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
Nom IUPAC | aluminium |
SMILES | [Al] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040417.09 |
10 g |
54.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040417.18 |
50 g |
175.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040417.30 |
250 g |
659.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Evaporation or metallizing source material
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Spécification
Aluminum slug | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Odorless |
1.98mm (0.078 in.) dia. x 8.0mm (0.315 in.) length | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
99.99% | |
≈140pc/10g |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only