Learn More
Wheaton™ Agitateur magnétique une place Micro-Stir™
Spécialement conçu pour les applications de culture cellulaire. L’agitateur magnétique une place Micro-Stir™ Wheaton™ est idéal pour le mélange par cisaillement à basse vitesse.
1935.00€
Spécification
Vitesse | 5 à 200 tr/min |
---|---|
Positions d’agitation | 1 |
Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
Tension | 230 V |
Puissance | 15 W |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10354271
|
Wheaton™
W900700-C |
UE | |||||||
Description
- Plage de vitesses de 5 à 200 tr/min
- Programmable, commande à distance et fonction d’alarme
- Le moteur à entraînement direct sans balais offre une maintenance réduite
Spécification
5 à 200 tr/min | |
Aluminium | |
15 W | |
203 mm | |
50/60 Hz | |
15°C à 40°C | |
1,9 kg |
1 | |
230 V | |
92 mm | |
100 à 240 V, 50/60 Hz, 15 W | |
Programmable, télécommande | |
Agitateur magnétique |