Learn More
Aluminium, poudre avec revêtement en argent, 200-maille, 99,9 % (à base de métaux), Ag 19-21 wt%, Thermo Scientific Chemicals
Adhésifs conducteurs
66.50€ - 187.00€
Identifiants chimiques
CAS | 11145-27-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 55.067 |
Numéro MDL | MFCD05865335 |
Clé InChI | CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic |
CID PubChem | 9793685 |
Nom IUPAC | Aluminium ; silicate |
SMILES | [Al].[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040340.14 |
25 g |
66.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040340.22 |
100 g |
187.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Conductive adhesives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11145-27-0 | |
55.067 | |
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N | |
9793685 | |
[Al].[Si] |
AlSi | |
MFCD05865335 | |
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic | |
Aluminium ; silicate |
Spécification
Aluminum | |
11145-27-0 | |
AlSi | |
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic | |
[Al].[Si] | |
55.067 | |
99.9% | |
−200 Mesh | |
1.1g/cm3 to 1.7g/cm3 |
Silver coated powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD05865335 | |
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium ; silicate | |
9793685 | |
Ag 19 to 21 wt% | |
Odorless | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Aluminum, silver coated powder
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only