Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : Applicateur de brouillard d'eau - ISO 7010
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
9.05€ - 11.30€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
Épaisseur | 1,016 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15624197
|
Brady™
135952 |
100 mm | 100 mm |
9.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15634197
|
Brady™
135953 |
150 mm | 150 mm |
9.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15644197
|
Brady™
135954 |
200 mm | 200 mm |
11.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Aluminium
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
Aluminium | |
1,016 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |