Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pelles en aluminium à revêtement FEP Teflon
Les pelles en aluminium recouvertes de FEP Teflon sont conformes aux normes de la FDA pour les contacts alimentaires
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ H36737-0000
Code produit. 11751495
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Revêtement brun anti-adhésif résistant à la corrosion
  • Conforme aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
  • Le manche n’est pas revêtu pour que sa prise en main soit antidérapante
Spécification
Spécification
Pelle
Pelle d’échantillonnage
1 gal.
Marron
Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires
362 x 146 x 111 mm
111 mm
260 mm
146 mm
Aluminium
Poignée antidérapante
4 L
Teflon™
362 x 146 mm
111 mm
362 mm
102 mm
146 mm