Learn More
Sampling Systems™ Boîtier d’échantillonneur en aluminium
La gamme de systèmes d’échantillonnage pour les cas à usage intensif est idéale pour le stockage des échantillonneurs.
103.00€ - 185.00€
Spécification
Type de produit | Boîtier de rangement pour échantillonneur |
---|---|
Matériau | Aluminium (extérieur), revêtu de mousse (intérieur) |
À utiliser avec (application) | Stockage des échantillonneurs |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15849521
|
Sampling Systems™
8509A-500 |
490 x 220 x 80 mm (interne) |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839521
|
Sampling Systems™
8509A-1200 |
1 200 x 220 x 80 mm (interne) |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verrouillable
- Extérieur en aluminium
- Doublure en mousse pour protéger vos échantillonneurs
- Robuste et durable
- Fourni avec une poignée de transport robuste
Spécification
Boîtier de rangement pour échantillonneur | |
Aluminium (extérieur), revêtu de mousse (intérieur) | |
Stockage des échantillonneurs | |
Échantillonneurs |