Learn More
Bochem™ Tiges en aluminium
Pour les socles de support M10 filetés
Marque: Bochem™ 5130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium
- Avec filetage
- Différentes tailles
- Pour base de support
- Dia. ext. : 12
Spécification
Aluminium | |
500 mm | |
Tige | |
Pour les socles de support à filetage M10 |
500 mm | |
12 mm | |
M10 | |
1 de chaque |