Learn More
Tige d’aluminium, alliage 6061, 25,4 mm (1,0 er) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
34.80€ - 114.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum rod, Alloy 6061 |
---|---|
Note relative au nom | 25.4mm (1.0 in.) dia. |
Numéro MDL | MFCD00214039 |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈13.7 g/cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042055.BV |
30 cm |
34.80€
30cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042055.CE |
5 x 30 cm |
114.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Aluminum rod, Alloy 6061 | |
MFCD00214039 | |
≈13.7 g/cm |
25.4mm (1.0 in.) dia. | |
Odorless | |
Tige |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only