Learn More
Tige en aluminium, 6 mm (0,2 po) de diamètre, Puratronic™, 99,9965 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387137
Click to view available options
Quantité:
15 cm
5 x 15 cm
Forme : Env. 0,76 g/cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored rod
Plage de pourcentage du dosage 99.9965% (Metals basis)
Quantité 5 x 15 cm
Odeur Odorless
Forme Tige, 6 mm (0,2 po) de diamètre