Learn More
OHAUS™ Tige en aluminium
La tige en aluminium OHAUS™ fournit un support sûr lorsqu’elle est utilisée avec un cadre de laboratoire OHAUS™.
Marque: OHAUS™ 30392275
16.72 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
- Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
- Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
- Les connecteurs fiables sécurisent les tiges et les pinces afin de répondre à vos exigences et cinq supports uniques dans une variété de tailles et de matériaux peuvent accueillir différentes tiges.
Spécification
Tige de cadre de laboratoire | |
Pince, tige, aluminium 46 cm, CLR-RODA046 | |
460 mm |
Aluminium | |
13 mm |