Learn More
Tige d’aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15426625
Click to view available options
Quantité:
1 m
Forme : Env. 0,87 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
CAS 7429-90-5
Aspect Silver-colored rod
Densité 2.7g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Quantité 1 m
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Odeur Odorless
Forme Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre