Learn More
Nickel Electro™ Statif en aluminium
Le statif en aluminium Nickel Electro™ peut être utilisé pour effectuer des expériences de distillation et comme support dans le filtrage.
Marque:  Nickel Electro™ 8614
Code produit. 12835906
  • 9.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Statif en aluminium
  • Filetage M10 x 1,55 mm
Aluminium, statif
Spécification
Spécification
Aluminium
500 mm
Cornue
Bases de rétorsions
500 mm
12 mm
Naturel